Learn More
Citraconic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-93198
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
498-23-7
C5H6O4
130.10
MFCD00078086
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
5461090
CHEBI:30719
(Z)-2-methylbut-2-enedioate
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
498-23-7
C5H6O4
130.10
MFCD00078086
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
5461090
CHEBI:30719
(Z)-2-methylbut-2-enedioate
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Citraconic acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3C(CO2H)=CHCO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02,768
Indice di Merck 15,232
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,insoluble in benzene and petroleum ether
Peso formulazione 130.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citraconic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.