Learn More
Thermo Scientific™ Citrate-buffered saline (20X)
32.76€ - 53.27€
Specifica
Concentrazione | 20X |
---|---|
Peso molecolare | 294.10 |
CAS | 6132-04-3 |
Sinonimo | SSC buffer, 20X; Saline-sodium citrate buffer, 20X |
Content And Storage | Ambient Temperatures |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15415849
|
Thermo Scientific™
J63666.K2 |
1 L |
32.76€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15425849
|
Thermo Scientific™
J63666.K3 |
2 L |
53.27€
2L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
20X | |
6132-04-3 | |
Ambient Temperatures |
294.10 | |
SSC buffer, 20X; Saline-sodium citrate buffer, 20X | |