Learn More
Citric acid, 99%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 10338903 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 10338903
Marca: Thermo Scientific Acros 110450050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-92-9
Formula molecolare C6H8O7
Molecular Weight (g/mol) 192.12
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid
Nota nome Anhydrous
Punto di fusione 153.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Indice di Merck 15, 2325
Informazioni di solubilità Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
Peso formulazione 192.13
Percent Purity 99%
Grado Pure
Quantità 5 kg
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.