Learn More
Citric acid, for molecular biology, anhydrous, Rnase and Protease free, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10565871
Click to view available options
Quantità:
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer for molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid
CAS 77-92-9
Punto di fusione 153.0°C
Colore White
Formula molecolare C6H8O7
Formula lineare HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Numero MDL MFCD00011669
Beilstein 03, 556
Indice di Merck 15, 2325
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Informazioni di solubilità Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Peso formulazione 192.13
Percent Purity ≥99%
Grado Molecular Biology
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Citric acid