Learn More
Citric acid monohydrate, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, flavoring agent and chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Citric acid monohydrate |
Colore | White |
Indice di Merck | 14,2326 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,ethanol and ether. |
Peso formulazione | 210.14 (192.13 Anhydrous) |
Percent Purity | ≥99.5% |
Densità | 1.542 g/mL |
Quantità | 100 g |
Odore | Odorless |
Forma fisica | Granular Powder |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.