Learn More
Fisherbrand™ Tappi di cellulosa
For flasks, erlenmeyers and test tubes.
Marca: Fisherbrand™ 0005N00058
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Permeable in air
- Sterilizable to 200°C maximum
- Single use
Specifica
Sì | |
40 mm | |
200 °C | |
17 mm | |
Tappo |
Becher, fiasche di Erlenmeyer, provette e vari tipi di flaconi | |
1000PK | |
11 mm | |
Fibra di cellulosa | |
Sterile |