Learn More
Thermo Scientific™ Clamps for CO2 Resistant Shaker
Achieve maximize capacity on the Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shaker universal platform with a variety of clamps to fit most vessels.
Marca:  Thermo Scientific™ 88881113
Codice prodotto. 15341115
  • 100.50€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Maximize capacity on the Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shaker universal platform with a variety of clamps to fit most vessels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Flask Clamp
3000mL clamp
CO2 Resistant Shaker
2