Learn More
Erlab Armadio di sicurezza di tipo II con doppia ventilazione e sistema di biodecontaminazione integrato
Codice prodotto. 17776634
Click to view available options
Modello:
Solis Premium 1200
Solis Premium 1500
Solis Premium 1800
Solis Premium 900
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo):
150 W
170 W
290 W
310 W
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto):
80 W
90 W
105 W
115 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17776634
Marca: Erlab HOT19847
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Solis Premium si distingue per il suo design elegante, la tecnologia e le caratteristiche uniche
  • Un filtro HEPA H14 altamente efficiente elimina le particelle dall'aria ambiente prima di fornire aria alla camera di manipolazione: il 99,999% delle particelle > 0,3 μm viene filtrato.
  • Il tasso di estrazione è del 38% e il tasso di ricircolo del 62%.
  • Corpo esterno in acciaio con rivestimento in polvere di poliestere polimerizzato, molto liscio e quindi facile da pulire e decontaminare.
  • Camera in acciaio inox 304L con finitura spazzolata. Interno liscio per una pulizia facile e veloce.
  • Finestra frontale elettrica e scorrevole con angolo di 10° in vetro stratificato, conforme alla norma EN12469.
Specifica
Descrizione Decontamination with H202
Certificazione/Conformità EN 12469-2000
Materiale camera Stainless Steel
Larghezza (sistema metrico) interno 1590 mm
Product Type Biosafety Cabinet
Modello Solis Premium 1500
Livello di rumorosità 58 dBA
Prese 2
Consumo energetico 750 W
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) 600 mm
Volume (sistema metrico) di scarico >410 m3hr.
Display Touch Screen
Da utilizzare con (applicazione) Protection of the Handler
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1920 mm
Include Voice Control
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) 105 W
Porte USB-A, DOP
Altezza (sistema metrico) 1506 mm
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) 290 W