Learn More
Erlab Armadio di sicurezza del tipo II Solis Essentiel
Click to view available options
Modello:
Solis Essentiel 1200
Solis Essentiel 1500
Solis Essentiel 1800
Solis Essentiel 900
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo):
150 W
170 W
290 W
310 W
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto):
80 W
90 W
105 W
115 W
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Beskrivelse
- Filtri HEPA H14 ad alta efficienza (cioè 99,999% delle particelle > 0,3 μm)
- Allarmi visivi e acustici
- Accesso completo alla vasca per una disinfezione completa
- Finestre laterali trasparenti per un ambiente luminoso e aperto
- Touch screen altamente intuitivo: per regolare la luminosità nella camera di manipolazione, la durata del ciclo UV, il tempo di utilizzo, lo stato dei filtri HEPA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificazione/Conformità | EN 12469-2000 |
| Materiale camera | Stainless Steel |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 1285 mm |
| Product Type | Biosafety Cabinet |
| Modello | Solis Essentiel 1200 |
| Livello di rumorosità | 56 dBA |
| Prese | 2 |
| Consumo energetico | 600 W |
| Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) | 600 mm |
| Volume (sistema metrico) di scarico | >320 m3hr. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion