Learn More
BINDER™ Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER FD 56, FD 115, FD 260, Dispositivi BINDER FD 720
Dispositivi BINDER FED 56, FED 115, FED 260, FED 720
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Class 3.1
- With visual alarm
- Safety devices also available in Class 2 and 3.3
Specifica
Specifica
| Descrizione | Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 - con allarme visivo (DIN 12880) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER FED 56, FED 115, FED 260, FED 720 |
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Temperature Calibration Certificate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Temperature Regulation |