Learn More
Hirschmann™ Class A Brown Graduated USP Measuring Pipettes
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs.
60.60€ - 131.00€
Specifica
Classe | A |
---|---|
Materiale | AR-GLAS |
Da utilizzare con (applicazione) | Volumetric accuracy in pipetting |
Graduato | Yes |
Colore graduazione | Brown |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11711526
|
Hirschmann™
134013327 |
1 mL |
89.80€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12801783
|
Hirschmann™
134014027 |
2 mL |
122.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15645455
|
Hirschmann™
134014827 |
3 mL |
60.60€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15625465
|
Hirschmann™
134015827 |
8 mL |
69.80€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15645465
|
Hirschmann™
134015927 |
9 mL |
69.80€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11741526
|
Hirschmann™
134017027 |
25 mL |
72.60€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11751526
|
Hirschmann™
134017527 |
50 mL |
94.75€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11731536
|
Hirschmann™
134018027 |
100 mL |
131.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With dated batch identification
- Manufactured from AR glass™ soda-lime glass with a smooth, non-porous surface
- With volume mark
- Brown graduation
Specifica
A | |
Volumetric accuracy in pipetting | |
Brown |
AR-GLAS | |
Yes |