Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe A in PMP
In polimetilpentene (PMP) trasparente e conformi agli standard DIN 12681 e ISO 6706. I cilindri di misurazione in PMP classe A BRAND™ includono marcature DE-M mediante inchiostro di stampa di alta qualità. L'esposizione a temperature fino a 121 °C (autoclavaggio) non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore. Si consiglia di effettuare la pulizia a temperature max di 60 °°C per preservare marcature e iscrizioni.
Marca: Brand™ 35120
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from transparent polymethypentene (PMP.)
- Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
- Calibrated to contain (TC, In).
- Includes one batch certificate.
- DE-M markings in a particularly high-quality printing ink used in the BRAND™ graduated cylinders.
- Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits.
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Specifica
25 mL | |
DE-M Markings in high-quality blue ink | |
A | |
1Pack | |
Autoclavable | |
121°C | |
Round | |
Hexagonal | |
Graduated Measuring Cylinder |
PMP | |
1Pack | |
Batch Certificate | |
0.5 mL | |
±0.25mL | |
0.5mL | |
Blue | |
170 mm |