Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe A in PMP
In polimetilpentene (PMP) trasparente e conformi agli standard DIN 12681 e ISO 6706. I cilindri di misurazione in PMP classe A BRAND™ includono marcature DE-M mediante inchiostro di stampa di alta qualità. L'esposizione a temperature fino a 121 °C (autoclavaggio) non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore. Si consiglia di effettuare la pulizia a temperature max di 60 °°C per preservare marcature e iscrizioni.
Marca:  Brand™ 35108
Codice prodotto. 15242219
  • 18.60€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from transparent polymethypentene (PMP.)
  • Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • Includes one batch certificate.
  • DE-M markings in a particularly high-quality printing ink used in the BRAND™ graduated cylinders.
  • Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits.
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 mL
±0.1 mL
DIN 12681, ISO 6706
A
0.2 mL
±0.1mL
0.2mL
Blue
145 mm
PMP
DE-M Markings in high-quality blue ink
1
Batch Certificate
Autoclavable
121°C
Round
Hexagonal
Graduated Measuring Cylinder