Learn More
Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation, USP
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy according to USP standards for your pipetting needs. Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR-Glas™.
57.00€ - 69.90€
Specifica
Classe | A |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Graduato | Yes |
Colore graduazione | Brown |
Quantità | 6/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11731526
|
Hirschmann™
134016027 |
10 mL | 440 mm | 0.02 mL |
57.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15665455
|
Hirschmann™
134015027 |
4 mL | 400 mm | 0.001 mL |
59.10€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12851783
|
Hirschmann™
134016427 |
15 mL | 500 mm | 0.03 mL |
69.90€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15685455
|
Hirschmann™
134015627 |
6 mL | 400 mm | 0.01 mL |
68.10€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15605465
|
Hirschmann™
134015727 |
7 mL | 419 mm | 0.01 mL |
68.10€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Acc. to USP
- One mark
- With dated batch identification
Specifica
A | |
Yes | |
6/Pk. |
Soda Lime Glass | |
Brown | |
Measuring Pipet |