Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS blu AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ AR™ Glass Volumetric Pipettes, Class AS come with blue graduation.
46.45€ - 123.00€
Specifica
Classe | AS |
---|---|
Graduato | Sì |
Colore graduazione | Blu |
Tipo | Pipetta volumetrica |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11770784
|
Hirschmann™
1341133 |
1 ml |
84.30€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11780784
|
Hirschmann™
1341140 |
2 ml |
89.45€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11790784
|
Hirschmann™
1341145 |
2.5 ml |
56.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11700794
|
Hirschmann™
1341148 |
3 ml |
46.45€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11710794
|
Hirschmann™
1341155 |
5 ml |
49.20€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11720794
|
Hirschmann™
1341160 |
10 ml |
57.93€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11770804
|
Hirschmann™
1341164 |
15 ml |
68.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11780804
|
Hirschmann™
1341165 |
20 ml |
68.88€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11790804
|
Hirschmann™
1341170 |
25 ml |
69.20€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11700814
|
Hirschmann™
1341175 |
50 ml |
90.45€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11710814
|
Hirschmann™
1341180 |
100 ml |
123.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 648
- One mark, blue graduation
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
AS | |
Sì | |
Blu | |
Pipetta volumetrica |
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS blu AR™