Learn More
Hirschmann™ Cilindri di misurazione di classe B con graduazioni di colore blu
Codice prodotto. 11812861
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11812861
Marca: Hirschmann™ 2330175
Eccellenti per le misurazioni precise di liquidi e per il trasferimento di fluidi in laboratorio. I cilindri di misurazione Hirschmann Instruments™ di classe B con graduazioni in blu sono realizzati con resistenti tubi in vetro DURAN™.
  • With spout, short line
  • Blue stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Forma Round
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class B
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Tolerance Metric ±0.75 mL
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Graduazioni 1 mL
Limite di errore 0.75