Learn More
Kartell™ Cilindro di misurazione di classe B alto in polipropilene
Codice prodotto. p-8000628
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Graduazioni:
100 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11328523
Marca: Kartell™ 0108200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzate in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I cilindri alti graduati in polipropilene autoclavabili Kartell™ forniscono una soluzione economica e sicura per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and excellent chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Tall Form Cylinders with Molded Graduations provide an economical and safe solution for measuring and mixing liquids in the laboratory.
  • Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Pentagon base for stability
  • Class B, Tall form
  • Complies with ISO 6706-1981(E) and BS 5404 Part 2 1977
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±10 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 2 1977
Classe B
Bilancia Scale graduate incise permanenti
Diametro (sistema metrico) 66 mm
Quantità 1 ciascuno
Graduazioni 100 ml
Autoclavabile
Limite di errore ±10 ml
Temperatura max 100°C
Suddivisione 10 ml
Forma Cylindrical
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Base Type Pentagonale
Altezza (sistema metrico) 439 mm
Tipo Cilindro dosatore