Learn More
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene
In polipropilene ad alta trasparenza. I cilindri di misurazione alti in polipropilene di classe B con scala stampata blu consentono una facile valutazione del volume. L’esposizione a temperature fino a 80°C non causa limiti di errore superati in modo permanente. Si consiglia la pulizia fino a 60°C per preservare marcature e iscrizioni.
Marca:  BRAND™ 34820
48.55 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21718" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12683576
  • 53.90€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from high-clarity polypropylene.
  • Tall form with blue printed scale provides easy volume assessment.
  • Class B.
  • Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits.
  • Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25 mL
10 Pack
10 Pack
Autoclavable
80°C
Round
Hexagonal
Graduated Measuring Cylinder
±0.5 mL
B
0.2 mL
±0.5 mL
0.5 mL
Blue
170 mm