Learn More
BRAND™ Class B Polypropylene Volumetric Flask
High clarity polypropylene construction. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanently exceeded error limits.
8.94€ - 35.35€
Specifica
Calibrazione | To contain (TC, in.) |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Materiale | Polypropylene |
N. per confezione | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10658431
|
BRAND™
36062 |
1000 mL |
21.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10349520
|
BRAND™
36038 |
100 mL | N/A | ||||||
17450134
|
BRAND™
36020 |
25 mL |
19.95€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10410371
|
BRAND™
36020 |
25 mL | N/A | ||||||
17396819
|
BRAND™
36048 |
250 mL |
34.25€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10258020
|
BRAND™
36048 |
250 mL | N/A | ||||||
17470134
|
BRAND™
36054 |
500 mL |
35.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10359520
|
BRAND™
36054 |
500 mL | N/A | ||||||
10552321
|
BRAND™
36028 |
50 mL | N/A | ||||||
17460134
|
BRAND™
36028 |
50 mL |
25.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17440134
|
BRAND™
36008 |
10 mL |
19.45€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10291293
|
BRAND™
36008 |
10 mL | N/A | ||||||
Descrizione
- High clarity polypropylene construction
- Includes polypropylene stopper
- Error limits according to class B, DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Exposure to temperatures up to 60°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
- Height = Height without stopper
Specifica
To contain (TC, in.) | |
Polypropylene | |
1 | |
Autoclavable | |
Stopper |
DIN EN ISO 1042 | |
Polypropylene | |
Up to 60°C | |
B |