Learn More
Kartell™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene traslucido con scala graduata blu
Realizzati in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I cilindri alti di misurazione in polipropilene autoclavabili Kartell™ con graduazioni stampate in blu forniscono una soluzione economica e sicura per la misurazione del volume dei liquidi in laboratorio.
Marca: Kartell™ 0256300
5.37 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21718" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Permanent enhanced pin sharp blue graduations provide clarity and reproducibility
- Polypropylene construction withstands temperatures up to 120°C
- Tall form, pentagon base for stability
- Class B
- Autoclavable
- Suitable for foodstuff
Specifications
100 ml | |
±1 ml | |
Classe B | |
30.5 mm | |
Autoclavable | |
100°C | |
Cylindrical | |
Blue | |
Cilindro dosatore |
PTFE (polipropilene) | |
Conformità ISO 6706 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 2 1977 | |
Segni di graduazione blu permanenti | |
1 ml | |
±1 ml | |
1 ml | |
Foodstuff | |
249 mm |