Learn More
Zwiebel™ Peso di classe E2 in scatola con certificato di calibrazione COFRAC
Calibrate weights of lower accuracy classes and are used with class I weighing instruments. Zwiebel™ Class E2 Box Weights are intended for use with class F1 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI23879
Codice prodotto. 11725193
  • 443.08€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Class E2 stainless steel calibration weight
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
    Specifica
    Specifica
    200 g
    ±0.3 mg
    For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I