Learn More
Zwiebel™ Peso di classe E2 in scatola con certificato di calibrazione COFRAC
Calibrate weights of lower accuracy classes and are used with class I weighing instruments. Zwiebel™ Class E2 Box Weights are intended for use with class F1 weights.
Marca: Zwiebel™ PBI23874
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
5 g | |
±0.05 mg | |
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I |