Learn More
Zwiebel™ Class F1 Calibration Weights
Zwiebel™ Class F1 Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights.
91.00€ - 797.00€
Specifica
Product Type | Weight |
---|---|
Certificazione/Conformità | OIML R111 Recommendation |
Materiale | Stainless Steel |
Densità | 8000 ±100 kg/m3 |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12041633
|
Zwiebel™
PBI23074 |
1 g |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11710793
|
Zwiebel™
PBI23131 |
5 g |
182.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12071633
|
Zwiebel™
PBI23077 |
10 g |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12081633
|
Zwiebel™
PBI23078 |
20 g |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11760793
|
Zwiebel™
PBI23136 |
200 g |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11790793
|
Zwiebel™
PBI23139 |
2 kg |
797.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Permanent magnetization: < 25 μT
- Weights intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II
- Weights with adjustment cavity (except 1 to 20 g monobloc)
- Identification for the traceability
Specifica
Weight | |
Stainless Steel | |
Cylindrical |
OIML R111 Recommendation | |
8000 ±100 kg/m3 |