Learn More
Fisherbrand™ Class I Polypropylene Disposable Lab Coat, Individually Packed
These unisex polypropylene laboratory coats with back slit have 5 stud fasteners and elasticated cuffs, without hand pockets. They provide safety and comfort in the lab environment.
195.00€ - 202.80€
Specifica
Sesso | Unisex |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Press Studs |
Stile polso | Elastic |
Codice del prodotto | Marca | Size | Misura petto (sistema metrico) | Lunghezza manicotto (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Misura petto (sistema metrico) | Lunghezza manicotto (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17213044
|
Fisherbrand™
FBHMLCS_OLD |
Small | 63 cm | 73 cm | 92 cm |
202.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
17203044
|
Fisherbrand™
FBHMLCM_OLD |
Medium | 69 cm | 77 cm | 100 cm |
195.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
17293034
|
Fisherbrand™
FBHMLCL_OLD |
Large | 71 cm | 78 cm | 102 cm |
195.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
17223044
|
Fisherbrand™
FBHMLCXL_OLD |
X-Large | 73 cm | 79 cm | 104 cm |
202.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17233044
|
Fisherbrand™
FBHMLCXXL_OLD |
2X-Large | 75 cm | 80 cm | 109 cm |
195.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17283034
|
Fisherbrand™
FBHMLC3XL_OLD |
3X-Large | 77 cm | 81 cm | 112 cm |
195.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
These unisex polypropylene laboratory coats with back slit have 5 stud fasteners and elasticated cuffs, without hand pockets. They provide safety and comfort in the lab environment.
- White spunbond polypropylene
- Elasticated cuffs
- Fabric weight: 40 g/m2
- Standard collar, no hand pockets
- Back slit
- Single collar
- Five snap fasteners for a secure closure
- Unisex
Specifica
Unisex | |
White | |
Elastic | |
None | |
Four Thread Stitched Seams | |
93/42/EEC | |
Individually Packed in PE Bag |
Polypropylene | |
Press Studs | |
Single-use | |
Single Collar | |
Class I; CE 0197; Directive 93/42/EEC Annex V | |
Five Press-Stud Fasteners, 27 cm Back Slit |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Class I Polypropylene Disposable Lab Coat, Individually Packed