Learn More
Kolmi Hopen™ Classic Children's Shoecovers with Plastic Sole
White, children's shoecovers with skid-resistant soles, ideal for the medical setting.
Marca:  Kolmi Hopen™ 10.012E
Codice prodotto. 17720099
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Child model suitable for infants (1 to 4 years old)
  • Anti-slip sole reduces the risk of falling
  • Polypropylene with polyethylene sole
  • Classic style
  • Welded and elasticated
Specifica
Specifica
ISO 9001
23 x 12 cm
Polypropylene, Polyethylene
600 Pk.
50 μm
White, Blue
Medical
Small