Learn More
BINDER™ Serie E Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, con regolazione meccanica
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Amperaggio:
3,5 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da 60 °C fino a 230 °C
- Aletta di scarico aria regolabile
- Termostato idraulico-meccanico
- Timer 0-120 min
- 2 griglie inseribili cromate
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 7.4 gal. |
| Materiale camera | acciaio inossidabile |
| Tipo di convezione | Natural |
| Descrizione | E028-230V, standard, Serie E Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento con regolazione meccanica, 28 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 28 L |
| Temperatura (sistema metrico) | da 60 °C a 230 °C |
| Tipo | Drying and Heating Chamber |
| Display | Analogica |
| Materiale | Acciaio inox |
| Carico ripiano max | 10 kg |
| Vedi altri risultati |