Learn More
Fisherbrand™ Classic Media Autoclave
Codice prodotto. p-200104881 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
EU and UK Plug
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 30242849
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclave set to 121°C.
Plug and play 12 L autoclave set to 121°C.
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità (sistema imperiale) 2.64 gal.
Capacità (sistema metrico) 12 L
Profondità (sistema metrico) camera 270 mm
Diametro (sistema imperiale) camera 8.4 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 10.8 in.
Diametro (sistema metrico) camera 210 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.52 in.
Lunghezza (sistema metrico) 268 mm
Modello EU and UK Plug
Product Type Autoclave
Temperatura (sistema imperiale) 249.8°F
Temperatura (sistema metrico) 121°C
Frequenza 50 Hz
Programmabilità No
Tensione 230 V