Learn More
PURUS™ Quaderni Critical Print per camera sterile
I quaderni Critical Print sono ideali per la scrittura e la registrazione di dati in camere sterili.
Marca: PURUS™ PNBCPA52220 WG
213.30 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.30000kg
Descrizione
Per la scrittura in camere sterili
- Realizzati e confezionati in camere sterili
- Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
- Tecnologia di legame brevettata senza riempitivi organici
- Riciclabile
- College Rule
- Senza ammide e silicone
Specifica
Polietilene | |
Bianco | |
210 x 148 mm | |
Sì | |
Per la scrittura in camere sterili | |
20 per contenitore | |
Peso carta: 80 gsm |
Grid | |
Poly | |
148 mm | |
Adatto per l'uso secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000) | |
Quaderno per camera sterile | |
A5 |