Learn More
PURUS™ Carta per camera sterile CleanImage Premier
Carta per camera sterile con eccellente stampabilità. Per la scrittura, la stampa e la fotocopia in camera sterile, la carta per camera sterile PURUS™ offre un'eccellente stampabilità e adesione termica del toner ed è riciclabile.
Marca: PURUS™ PCIB 1083C
146.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tecnologia di legame brevettata
- Adatto per camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
- Prodotto secondo le norme ISO 4 (camera sterile di classe 10)
- Riciclabile
- Eccellente stampabilità e adesione termica del toner
Compliance
Adatto per l'uso secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
Specifica
Polietilene | |
11.7 in. | |
Blu | |
210 x 297 mm | |
Per camere sterili di classe da 10 a 1000, per scrittura, stampa e fotocopiatura in ambienti puliti | |
Sì | |
250 fogli per confezione, 10 confezioni per scatola | |
22 lb. |
No | |
8.3 in. | |
Blue | |
Sì | |
Holeless | |
Carta per camera sterile | |
A4 | |
80 gsm |