Learn More
PURUS™ Carta per camera sterile CleanImage Premier
Sfoglia Tutto Purus Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Dimensioni (L x P):
210 x 297 mm
Formato pagina:
Holeless
Peso (sistema metrico):
105 gsm
80 gsm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Tecnologia legante brevettata
- Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
- Prodotto secondo le norme ISO 4 (camera sterile di classe 10)
- Riciclabile Eccellente stampabilità e adesione termica del toner
Compliance
Adatto per l'uso secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
Specifica
Specifica
| Materiale | Polietilene |
| Rigata | No |
| Width (English) Page | 11.7 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) pagina | 8.3 in. |
| Colore | Blu |
| Colore coperchio | Blue |
| Dimensioni (L x P) | 210 x 297 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per camere sterili di classe da 10 a 1000, per scrittura, stampa e fotocopiatura in ambienti puliti |
| Formato pagina | Holeless |
| Vedi altri risultati |