Learn More
Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-449
Codice prodotto. p-7078081
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
101.6 x 50.8 mm (W x H)
101.6 x 76.2 mm (W x H)
25.4 x 12.7 mm (W x H)
31.75 x 6.35 mm (W x H)
50.8 x 25.4 mm (W x H)
76.2 x 25.4 mm (W x H)
76.2 x 50.8 mm (W x H)
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 11573065
Marca: Brady™ 067110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for a variety of applications. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels are made of removable polypropylene
  • Available in various sizes
Specifica
Descrizione Recommended ribbon series: R6200
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Polypropylene (B-449)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labeling, Component and equipment identification, General and industrial identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 33.02 mm
Etichette per riga 2
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Modello THT-13-449-10
N. per confezione 10000 Label(s) / Roll
Quantità 10,000/Pk.
Forma Rectangle
Size 31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
Dimensioni (sistema metrico) 31.75 x 6.35 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to 194°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0044 in.
Spessore (sistema metrico) 0.112 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 9.53 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 31.75 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 31.75 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 31.75 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number THT-13-449-10