Learn More
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.24 in.
0.318 in.
0.375 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized |
| Descrizione | Suggested ribbon series: R6200; R4300; R6000 |
| Tipo di adesivo | Rubber, Repositionable |
| Colore | White |
| Finitura | Semi-gloss |
| Materiale | Vinyl Cloth (B-498) |
| Product Type | Terminal Block Markers (B-498) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID, Terminal Block Markers |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71 Printer |
| Quantità | 1 Ea. |
| Vedi altri risultati |