Learn More
BCR™ Cleanroom Face Masks
Le maschere del Berkshire sono progettate per proteggere la tua camera bianca o l'ambiente controllato dalla contaminazione umana.
Marca: BCR™ BM210HBPU50B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Il corpo extra largo della maschera riduce la pelle esposta e offre una migliore copertura per i volti più grandi
- Mezzo filtrante: il polipropilene meltblown fornisce un'efficienza di filtrazione batterica e particellare superiore
- L'incollaggio a ultrasuoni riduce la contaminazione e il degassamento
Specifica
Cleanroom Face Mask | |
Headband | |
Large | |
210 x 90 mm | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) | |
BM210 |
Light Blue | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
ASTM F2299, ASTM F2101 | |
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing | |
Bulk Packaged |