Learn More
BCR™ Cleanroom Face Masks
Le maschere del Berkshire sono progettate per proteggere la tua camera bianca o l'ambiente controllato dalla contaminazione umana.
Marca:  BCR™ BM210ELK50B
594.01 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17891690
  • 692.00€ / pezzi 1500
Spedizione stimata: 01-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il corpo extra largo della maschera riduce la pelle esposta e offre una migliore copertura per i volti più grandi
  • Mezzo filtrante: il polipropilene meltblown fornisce un'efficienza di filtrazione batterica e particellare superiore
  • L'incollaggio a ultrasuoni riduce la contaminazione e il degassamento
Specifica
Specifica
Cleanroom Face Mask
Earloops
Large
210 x 90 mm
Class 10-100,000 (ISO 4-8)
BM210
Light Blue
Polypropylene
Non-sterile
ASTM F2299, ASTM F2101
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Bulk Packaged