Learn More
Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™
A stainless steel squeegee tool with a replaceable rubber blade, designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom. Optional use with the SSU series universal handles allows extended reach.
6.82€ - 133.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Materiale | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Materiale | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17813668
|
Micronova™
QDNS-12 |
Squeegee | Electro-polished Stainless Steel (304) | 12 in. | 30.5 cm |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12664873
|
Micronova™
QDNS-18 |
Squeegee | Electro-polished Stainless Steel (304) | 18 in. | 45.7 cm |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12663506
|
Micronova™
QDNS-22 |
Squeegee | Electro-polished Stainless Steel (304) | 22 in. | 56 cm |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13107606
|
Micronova™
NS-18 |
Squeegee Blade | Polyvinyl Acetate | 18 in. | 45.7 cm | N/A | ||||||
13117606
|
Micronova™
NS-22 |
Squeegee Blade | Polyvinyl Acetate | 22 in. | 56 cm | N/A | ||||||
13107656
|
Micronova™
RS-12 |
Squeegee Blade | Rubber | 12 in. | 30.5 cm | N/A | ||||||
13117656
|
Micronova™
RS-18 |
Squeegee Blade | Rubber | 18 in. | 45.7 cm |
8.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13127656
|
Micronova™
RS-22 |
Squeegee Blade | Rubber | 22 in. | 56 cm |
10.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a Quick Disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles.
- Stainless steel squeegee tool with a rubber blade
- Designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom
- Made with 304 electropolished stainless steel
- Rubber replacement blades available
- Available in 12, 18 and 22-inch (30, 45, 55 cm) sizes
- Quick disconnect handle attachment
- Optional use with SSU series Universal Handles
- Entire unit is autoclavable
Specifica
NovaSqueegee |