Learn More
Micronova™ Spugne PolyMesh™
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12.7 x 7.6 cm (5 x 3 in.)
15.2 x 10.2 cm (6 x 4 in.)
4 x 6 pollici (10 x 15 cm)
6.75 x 4.25 in.
7.6 x 7.6 cm (3 x 3 in.)
Materiale:
MegaTex
Microfiber
NovaPoly
Poliestere, uretano espanso
Polyvinyl Acetate
Smooth-knit Polyester, Urethane Foam
Colore:
Blu
White
Unit Size:
Pezzo
pezzi 24
Description
A wide range of sponges, made with cleanroom approved materials, designed for cleaning small parts, equipment interiors, softwalls, laminar flow benches, isolators and other cleanroom and lab applications. Available in a variety of fabrics, shapes and sizes.
- Con uno strato esterno in rete abrasiva resistente a terreni pesanti senza sfaldatura o scagliatura, le spugne PolyMesh forniscono una maggiore abrasione per rimuovere depositi di sostanze chimiche, photoresist e flussi
- La rete monofilamento 100% poliestere è avvolta intorno alla schiuma uretanica reticolata per creare questi tamponi abrasivi per camera sterile
- Ideali per camere di fermentazione e laboratori animali
- Resistenti e forti, le spugne PolyMesh sono adatte per l'uso con forti disinfettanti
- Autoclavabili
- Ulteriori misure disponibili
Specifications
Specifications
| Product Type | Spugna |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.2 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 10.2 cm |
| Materiale | Poliestere, uretano espanso |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Dimensioni (L x P) | 4 x 6 pollici (10 x 15 cm) |
| Show More |