Learn More
Fisherbrand™ Cleanroom Vinyl Tape, 25.4 mm (1 in.)
BIOPHARMA
This vinyl cleanroom tape is wound on a plastic core, can be written on with a cleanroom pen and is ideal for color coding, floor marking and light industrial use in clean construction and cleanroom support areas.
12.90€ - 26.25€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Rubber
Materiale Vinyl
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16524522
Vedere i documenti
Fisherbrand™
EGVFP-1DBPK
Dark Blue
15.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16534522
Vedere i documenti
Fisherbrand™
EGVFP-1DGPK
Dark Green
15.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13138615
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Fisherbrand™
EGVFP-1LB
Light Blue
12.90€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13148615
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Fisherbrand™
EGVFP-1LG
Light Green
12.90€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13158615
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Fisherbrand™
EGVFP-1OR
Orange
13.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
13188615
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
EGVFP-1TR
Transparent
26.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
16544522
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
EGVFP-1WHPK
White
14.75€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
Description
Description
For light industrial use, clean construction and cleanroom support
The Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind, when removed. Processed in a controlled environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction and cleanroom support.
  • Conformable vinyl tape with rubber adhesive
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
  • Does not leave adhesive residue when removed
  • Ideal for color coding, floor marking and general use in the cleanroom
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Processed in a controlled environment
  • Wound on a plastic core and sleeve bagged
  • All rolls are 36 yd. long (33 m)
Specifications
Specifications
Not Autoclavable
Vinyl
33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
33 m
25.4 mm
Rubber
Non-sterile
36 yd.
1 in.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates