Learn More
Micronova™ Cleanroom Vinyl Tape, 25.4 mm (1 in.)
This vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
13.02€ - 1035.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Rubber
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12893652
Vedere i documenti
Micronova™
CR100PC-1DB
Dark Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12803662
Vedere i documenti
Micronova™
CR100PC-1DG
Dark Green Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12823662
Vedere i documenti
Micronova™
CR100PC-1LG
Light Green
20.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12833662
Vedere i documenti
Micronova™
CR100PC-1OR
Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17371094
Vedere i documenti
Micronova™
CR100PC-1WH
White
1035.00€
pezzi 36
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12833542
Vedere i documenti
Micronova™
CR100PC-1WH
White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Processed for applications in and around cleanrooms
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Cleanroom Tape
33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
33 m
25.4 mm
Rubber
Non-sterile
36 yd.
1 in.