Learn More
Fisherbrand™ Cleanroom Vinyl Tape, 38 mm (1.5 in.)
This vinyl cleanroom tape is wound on a plastic core, can be written on with a cleanroom pen and is ideal for color coding, floor marking and light industrial use in clean construction and cleanroom support areas.
12.80€ - 35.15€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Rubber |
Materiale | Vinyl |
Product Type | Cleanroom Tape |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13178595
|
Fisherbrand™
EGVFP-15BL |
Black | N/A | ||||||
13188595
|
Fisherbrand™
EGVFP-15BR |
Brown | N/A | ||||||
13198595
|
Fisherbrand™
EGVFP-15DB |
Dark Blue |
16.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13108605
|
Fisherbrand™
EGVFP-15DG |
Dark Green | N/A | ||||||
13118605
|
Fisherbrand™
EGVFP-15LB |
Light Blue |
35.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13128605
|
Fisherbrand™
EGVFP-15LG |
Light Green |
16.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13138605
|
Fisherbrand™
EGVFP-15OR |
Orange | N/A | ||||||
13148605
|
Fisherbrand™
EGVFP-15PU |
Purple | N/A | ||||||
13158605
|
Fisherbrand™
EGVFP-15RE |
Red |
16.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13168605
|
Fisherbrand™
EGVFP-15TR |
Transparent |
15.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13178605
|
Fisherbrand™
EGVFP-15WH |
White |
17.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13188605
|
Fisherbrand™
EGVFP-15YE |
Yellow | N/A | ||||||
Descrizione
For light industrial use, clean construction and cleanroom support
The Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind, when removed. Processed in a controlled environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction and cleanroom support.
- Conformable vinyl tape with rubber adhesive
- Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
- Does not leave adhesive residue when removed
- Ideal for color coding, floor marking and general use in the cleanroom
- Can be written on with cleanroom pen
- Processed in a controlled environment
- Wound on a plastic core and sleeve bagged
- All rolls are 36 yd. long (33 m)
Specifica
Not Autoclavable | |
Vinyl | |
Non-sterile | |
36 yd. | |
1.5 in. |
Rubber | |
Cleanroom Tape | |
33 m x 38.1 mm (36 yd. x 1.5 in.) | |
33 m | |
38.1 mm |