Learn More
Fisherbrand™ Cleanroom Vinyl Tape, 50.8 mm (2 in.)
BIOPHARMA
This vinyl cleanroom tape is wound on a plastic core, can be written on with a cleanroom pen and is ideal for color coding, floor marking and light industrial use in clean construction and cleanroom support areas.
16.98€ - 47.60€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Rubber
Rivestimento Vinyl
Finitura Matte
Formato Tape
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
13118625
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Fisherbrand™
EGVFP-2BL
Black Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13128625
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Fisherbrand™
EGVFP-2BR
Brown Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13138625
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
EGVFP-2DB
Dark Blue
21.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13148625
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
EGVFP-2DG
Dark Green
18.55€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13158625
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisherbrand™
EGVFP-2LB
Light Blue
18.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
13168625
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
EGVFP-2LG
Light Green Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13178625
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
EGVFP-2OR
Orange
18.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
13188625
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
EGVFP-2PU
Purple Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13198625
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisherbrand™
EGVFP-2RE
Red
18.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
13108635
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
EGVFP-2TR
Transparent
18.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
13118635
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisherbrand™
EGVFP-2WH
White
47.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
13128635
BIOPHARMA
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisherbrand™
EGVFP-2YE
Yellow
23.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For light industrial use, clean construction and cleanroom support
The Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind, when removed. Processed in a controlled environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction and cleanroom support.
  • Conformable vinyl tape with rubber adhesive
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
  • Does not leave adhesive residue when removed
  • Ideal for color coding, floor marking and general use in the cleanroom
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Processed in a controlled environment
  • Wound on a plastic core and sleeve bagged
  • All rolls are 36 yd. long (33 m)
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Vinyl
Tape
Cleanroom Tape
For Light Industrial Use, Clean Construction and Cleanroom Support
36 yd.
2 in.
Rubber
Matte
Vinyl
Non-sterile
33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
33 m
50.8 mm
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado