Learn More
Micronova™ Cleanroom Wipes
A range of low-linting, absorbent wipes that are ideal for cleaning, sanitizing, polishing and drying in the cleanroom, support areas and research suites. Available in a variety of fabrics for specialized cleaning.
46.91€ - 199.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Wipes |
---|---|
Monouso | No |
Da utilizzare con (applicazione) | Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal |
Quantità confezione | 10/Pk. |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17805751
|
Micronova™
WP20-99 |
Non-sterile | 24.1 x 24.1 cm (9.5 x 9.5 in.) | Non-woven Polyamide |
55.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13197336
|
Micronova™
WP20-1212 |
Non-sterile | 30.48 x 30.48 cm (12 x 12 in.) | Non-woven Polyamide |
46.91€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13177356
|
Micronova™
WPAA-99 |
Non-sterile | 24.1 x 24.1 cm (9.5 x 9.5 in.) | Polyester/Polyamide Microfiber |
49.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13137356
|
Micronova™
WPAA-1212 |
Non-sterile | 30.48 x 30.48 cm (12 x 12 in.) | Polyester/Polyamide Microfiber |
68.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15521765
|
Micronova™
WPAW-1212 |
Non-sterile | 30.48 x 30.48 cm (12 x 12 in.) | Polyester, Polyamide |
55.91€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13117356
|
Micronova™
WP68-99H |
Non-sterile | 24.1 x 24.1 cm (9.5 x 9.5 in.) | Polyester Mesh Fabric |
75.06€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16448813
|
Micronova™
WP4-99 |
Non-sterile | 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.) | Polyvinyl Acetate |
199.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13117346
|
Micronova™
WP20-99H |
Non-sterile | 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.) | Polyamide Fabric |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
The Micronova Cleanroom Wipes include a range of low-linting, absorbent wipes ideal for cleaning, sanitizing and wiping applications in a variety of industries.
- Cleanroom wipes for a variety of applications
- Low-linting and absorbent properties
- Available in a range of fabrics for specialized cleaning:
- MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
- Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
- PolyMesh — 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
- NovaCel — Solid polyvinyl acetate, super absorbent, removes fine particles and dander
- Available in a range of sizes
- Available gamma irradiated for aseptic environments
- Good compatibility with chemicals
- Launderable for reuse
- Autoclavable
Specifica
Cleanroom Wipes | |
Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal | |
Non-sterile |
No | |
10/Pk. |