Learn More
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ HALO Neck Support
Plastic neck support is for use with the CleanSpace HALO PAPR units.
88.90€
Specifica
Monouso | Reusable |
---|---|
Materiale | ABS Plastic |
Product Type | Neck Support |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | CS3000 PAPR System |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950042
|
CleanSpace™ Technology
CS3009 |
Small |
88.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15960042
|
CleanSpace™ Technology
CS3010 |
Large |
88.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Used with CleanSpace respirators: light weight, no hoses or belts
- Designed for comfort over long periods
- Allows sweating and breathability
- Easy to wash and quick drying
- Designed for long wear in harsh environments
- Easy and quick replacement
Specifica
Reusable | |
ABS Plastic | |
Neck Support | |
CS3000 PAPR System |