Learn More
PURUS™ Copriscarpe Cleanedek in CPE
I copriscarpe monouso forniscono una barriera protettiva contro piccole fuoriuscite e polvere
75.95€ - 170.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15608643
|
PURUS™
48020814 |
355,6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15618643
|
PURUS™
48020816 |
406,4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- 100 pezzi per sacchetto, 20 per confezione
- Realizzato in polietilene stampato
- aiuta a ridurre l'ingresso di particolati nelle camere sterili
- protegge le scarpe da schizzi leggeri e polvere
Specifica
Blu | |
Sì | |
2.000 pz./conf. |