Learn More
Nitritex™ CleanTough Fabric Sterile Protective Apron
Click to view available options
Size:
Large
Specifica
Specifica
Tipo | Chemotherapy Protective Apron |
Size | Large |
Materiale | Double Laminate Microporous Fabric |
Colore | Blue |
Sterilità | Non-sterile |
Stile collo | Adjustable |
Misura petto (sistema metrico) | 99.06 to 106.6 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Critical and Controlled Environments |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, ASTM F739-12 |
Stile | Without Sleeves |