Learn More
Fisherbrand™ Fiale per diagnostica trasparenti
Provides excellent clarity and dimensional accuracy from vial to vial due to tubular design. Fisherbrand™ Type 1 Diagnostic Clear Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass.
Marca: Fisherbrand™ 102020
109.25 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
- Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
- Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper urea EPE lined cap
Specifica
Clear | |
Vetro borosilicato | |
Adatto per applicazioni di liofilizzazione, tutte le applicazioni diagnostiche e farmaceutiche | |
Tubolare | |
Sì | |
320/conf. |
14 mm | |
5 mL | |
Filettatura della vite | |
A vite | |
41 mm | |
Diagnostic Vial |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
57Hours
21Minutes
0Seconds
7nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now