Learn More
BRAND™ Clear Dropping Bottles with Pipette
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Descrizione
- Clear soda-lime glass construction
- Includes dropping pipette and rubber cap
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Colore | Clear |
Materiale | Soda Lime Glass |
Closure Included | Yes |
Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
Materiale chiusura | Rubber |
Diametro (sistema metrico) | 55 mm |
Tipo di chiusura | Ground Joint Stopper with Rubber Cap |