Learn More
Labconco™ Camere di essiccazione trasparenti per liofilizzatore FreeZone™
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Size:
Short
Tall
Altezza (sistema imperiale):
15.3 in.
16.8 in.
23 in.
24.6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Clear chamber provides visibility for bulk freeze drying.
- 12.0 in. dia. acrylic chamber fits all FreeZone™ Freeze Dryers
- Provides visibility for bulk freeze drying
- Includes clear acrylic lid with gasket, vacuum release valve and pass-through for electrical cords
- Will fit 10.12 in. or 14.0 in. diameter condensers
- 8 in. diameter opening to collector on bottom of chamber
Specifications
Specifications
| Tipo | Drying Chamber |
| N. di ripiani | 5 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Acrylic |
| Size | Tall |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FreeZone™ Freeze Dryers |
| Diametro (sistema imperiale) | 13.6 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 24.6 in. |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 20 lb. |
| Peso (sistema imperiale) | 17 lb. |