Learn More
Labconco™ Camere di essiccazione trasparenti per liofilizzatore FreeZone™
Codice prodotto. 15797807 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Size:
Short
Tall
Altezza (sistema imperiale):
15.3 in.
16.8 in.
23 in.
24.6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15797807
Marca: Labconco™ 7318702
La camera trasparente fornisce visibilità per la liofilizzazione di massa.
Clear chamber provides visibility for bulk freeze drying.
  • 12.0 in. dia. acrylic chamber fits all FreeZone™ Freeze Dryers
  • Provides visibility for bulk freeze drying
  • Includes clear acrylic lid with gasket, vacuum release valve and pass-through for electrical cords
  • Will fit 10.12 in. or 14.0 in. diameter condensers
  • 8 in. diameter opening to collector on bottom of chamber
Specifica
Tipo Drying Chamber
N. di ripiani 3
Colore Clear
Materiale Acrylic
Size Short
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Freeze Dryers
Diametro (sistema imperiale) 13.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 16.8 in.
Peso di spedizione (sistema imperiale) 17 lb.
Peso (sistema imperiale) 14 lb.