Learn More
Thermo Scientific™ Piastre trasparenti a fondo piatto Immuno non sterili a 96 pozzetti
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10449672
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Enhanced Binding
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal Binding
Certificato:
No
Yes
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
230 μL
280 µl
330 μL
330 µl
350 μL
350 µl
Codice a barre:
Includes Barcode
No
No Barcode
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 50
pezzi 60
Viene testata la funzionalità del legame IgG di ogni lotto.
Codice prodotto. 10449672
Marca: Thermo Scientific™ 475094
Edge
Viene testata la funzionalità del legame IgG di ogni lotto.
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche.
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche con le piastre a 96 pozzetti a fondo piatto non sterili trasparenti Thermo Scientific™, con le piastre trasparenti Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ che sono ideali per i saggi immunologici quantitativi e qualitativi in fase solida.
Piastre piene a 96 pozzetti
  • In polistirene trasparente
  • Possibilità di scelta fra quattro superfici per un legame ottimale
  • Righe e colonne con etichette alfanumeriche
Superfici:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B e Universal Binding (UB) sono destinate all'adsorbimento di molecole idrofobiche.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB sono leggermente idrofile e si legano a varie biomolecole.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX ed Enhanced Binding(EB) sono idrofile, ideali per i saggi a sandwich degli anticorpi.
  • Thermo Scientific™ Multisorp™ è altamente idrofila e indicata per i glicani e le proteine solubili in acqua.
Informazioni per l'ordine:
La disponibilità del prodotto può variare in base ai diversi Paesi. 467320, 456537, 460984 e 439454 includono il certificato.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No
Proprietà di legame idrofobici
Certificato No
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Metodo di rilevamento Colorimetrico
Matrice 8 x 12
Imballaggio 60 Cases
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polistirene
Volume (sistema metrico) pozzetto 400 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 350 µl
Sterilità Non sterile
Trattamento superficiale PolySorp
Forma pozzetto Profilo rotondo
N. per custodia 60
N. per confezione 5
Bloccaggio piastra Nessuno
Quantità 60/Cs.
Target Molecule Lipidi
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.