Learn More
Thermo Scientific™ Piastre trasparenti a fondo piatto Immuno non sterili a 96 pozzetti
Descrizione
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche con le piastre a 96 pozzetti a fondo piatto non sterili trasparenti Thermo Scientific™, con le piastre trasparenti Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ che sono ideali per i saggi immunologici quantitativi e qualitativi in fase solida.
96-Well Solid Plates:
- Clear polystyrene
- Choice of four surfaces for optimal binding
- Alphanumerically labeled rows and columns
Surfaces:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) are for adsorption of hydrophobic molecules.
- Thermo Scientific Medisorp and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
- Thermo Scientific MultiSorp is very hydrophilic and works well for glycans and water soluble proteins.
Ordering Information:
Please note that availability may vary by country. 467320, 456537, 460984 and 439454 include certificate
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Certificato | No |
| Formato | Standard |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 60 Cases |
| Binding Type | Very Hydrophilic |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Microplate |
| Materiale | Polistirene |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.